Viljely- ja koeputket
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0066EA 123 EUR
211-0066 211-0052 211-0058 VWRU60818-496 211-0050 211-0061 211-0062 211-0060 VWRU60818-306 211-0051 211-0049 VWRU60818-576 VWRU60818-500 VWRU60818-565 211-0046 211-0054 211-0057 211-0064 211-0047 211-0065 211-0063 211-0059 211-0053 211-0056 211-0055 211-0048
Viljely- ja koeputket
Putket Koeputket
Kirkasta polystyreeniä (PS) tai läpikuultavaa polypropeenia (PP).
  • PS-putket: Ei voi autoklavoida. Lämmönkestävyys –40...+90 °C. Voidaan sentrifugoida, RCF enintään 1500×g
  • PP-putket: Voidaan autoklavoida 121 °C:ssa. Lämmönkestävyys –90...+135 °C. Voidaan sentrifugoida, RCF enintään 3000×g
  • Tiiviiseen sulkemiseen saatavana painokorkki tai kaksiasentoinen korkki
Tarkasti muotoillut reagenssi- ja näyteputket sopivat erinomaisesti monenlaisiin sovelluksiin. Kapeneva tai pyöreä pohja. Saatavissa steriileinä ja steriloimattomina versioina.