Putket, koeputket, reunaton
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
212-0012EA 31.9 EUR
212-0012 212-0020 212-0018 212-0019 212-0017 212-0014 212-0011 212-0015 212-0016 212-0013
Putket, koeputket, reunaton
Putket Koeputket
Soda lime -lasi.
  • Paksuseinäistä
  • Hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Voidaan käyttää myös kertakäyttöputkina
Edullinen, tutkitusti toimiva vaihtoehto tukkupakkauksessa.