Putket, koeputket, vahvistettu tai suora reuna
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
212-0314EA 90.6 EUR
212-0314 212-0307 212-0322 212-0318 212-0027 212-0323 212-0030 212-0311 212-0313 212-0321 212-0319 212-0031 212-0315 212-0316 212-0320 212-0317 212-0032 212-0324 212-0309 212-0308 212-0029 212-0310 212-0028 212-0312
Putket, koeputket, vahvistettu tai suora reuna
Putket Koeputket
Borosilikaattilasia 3.3.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Edullinen vaihtoehto moniin sovelluksiin. Paksu seinämä.
Sertifikaatit: DIN 12395