Pyöreäpohjaiset koeputket (FACS-putket), Falcon®
Toimittaja: Corning Life Sciences
Falcon®
525-0123EA 276 EUR
525-0123 525-0122 391-0000 734-0446 734-0435 734-0985 734-0445 734-0444 734-0443 734-0439 734-0989 734-0438 734-0436 734-0447 734-0986 734-0442 734-0441 734-0001 734-0440 734-0000
Pyöreäpohjaiset koeputket (FACS-putket), Falcon®
Putket Koeputket
Laboratorion nestenäytteiden luotettavaan säilytykseen.
  • Laajasti käytetty yleisimmissä laboratoriosovelluksissa
  • Kaksiasentoiset, kiinninapsautettavat korkit, joiden paksummat seinät tarjoavat turvallisemman ja varmemman tiivisteen
  • Erikoisputki virtaussytometriasovelluksiin
  • Soluseulakorkissa on 25 um soluseulaverkko liitettynä korkkiin
PS-putket: toimenpiteisiin, joissa edellytetään hyvää optista läpinäkyvyyttä.
PP-putket: käyttötarkoituksiin, joissa edellytetään korkeampaa lämpötilan ja kemikaalien sietokykyä.
Tilaustiedot: Specialised tube for flow cytometry applications available (734-0001).