Korkit, LABOCAP, perusmalli
Toimittaja: Lüdi
LUDI184112161EA 53.3 EUR
LUDI184112161 LUDI184111941 LUDI184110744 LUDI184111943 LUDI184111411 391-5912 391-5906 LUDI184112053 LUDI184112051 391-5901 LUDI184112052 391-5913 LUDI184111831 391-5910 391-5911 391-5902 LUDI184112162 391-5908 391-5903 391-5907 LUDI184110852 LUDI184110635 LUDI184110853_U 391-5909
Korkit, LABOCAP, perusmalli
Tulpat ja korkit Koeputkitulpat
Valmistettu anodisoidusta alumiinista, sisäjousi ruostumatonta terästä.
  • Valmistettu anodisoidusta alumiinista, sisäjousi ruostumatonta terästä
  • Jouset puristuvat astian ulkoseinämiä vasten
  • Värivaihtoehdot hopea, sininen ja punainen
  • Autoklavoitava
Perusmalli. Korkki koeputkien steriiliin mutta ei hermeettiseen sulkemiseen