VWR® Safe-T-Flex, Koeputkien korkit
Toimittaja: VWR
VWR® Safe-T-Flex VWR®
548-0718EA 70.9 EUR
548-0718 548-0719 548-0716 548-0717 548-0721 548-0722 548-0720 548-0725 548-0726 548-0723 548-0724 548-0729 548-0727 VWRU60828-722 548-0728 VWRU60828-724 VWRU60828-768 VWRU60828-762 548-0710 548-0732 548-0711 548-0733 548-0730 548-0731 548-0736 548-0714 548-0737 548-0715 548-0712 548-0734 548-0713 548-0735
VWR® Safe-T-Flex, Koeputkien korkit
Tulpat ja korkit Koeputkitulpat
Safe-T-Flex korkit ovat ainutlaatuisen ja joustavan sulkemismenetelmän ansiosta helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Tiivis korkki ei vuoda eikä näyte haihdu. Korkki suojaa mm. erittäin infektoivien organismien kuten TB ja HTLV-III virusten aerosoleilta. Korkit on värikoodattu, joten ne on helppo tunnistaa, eikä tule ristiin-kontaminaatioita. Korkin voi helposti merkitä kirjoittamalla sen päälle. Korkit pysyvät tiukasti lukittuna eri asennoissa esim. kuljetuksen aikana. Nesteen pitävät korkit kestävät hyvin sentrifugointia, ravistelua ja ne voi säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa.
  • värikoodatut itselukittuvat koeputkikorkit  pitävät näytteen sisällään
  • sopivat käytettäväksi erilaisten verinäyteputkien ja kertakäyttöisten kasvatusputkien kanssa
Pakkaus: korkit on pakattu 1000 kappaleen pusseihin.