Drying tubes with Quickfit® ground joints, U-shaped
Toimittaja: SciLabware
BIBBMF21/2EA 322 EUR
BIBBMF21/2
Drying tubes with Quickfit® ground joints, U-shaped
PYREX®, borosilicate glass. Two ground sockets.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
For use with desiccants, such as calcium chloride.