Kaasunotto-/ilmanpäästöputket
Toimittaja: Lenz
612-2816EA 21.2 EUR
612-2816 201-2611
Kaasunotto-/ilmanpäästöputket
Putket Paineentasausputket
Duran®, borosilikaattilasia, kirkas
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Straight inlet tube with cone, that can be cut to required length or drawn as a capillary for an air/gas bleed.
Useful length: 200 mm