Kaasunotto-/ilmanpäästöputket
Toimittaja: Lenz
201-2622EA 44.2 EUR
201-2622 201-1070 201-2621 201-1069
Kaasunotto-/ilmanpäästöputket
Putket Paineentasausputket
Duran®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Suora malli, vakuumivakiohiosliitos kapillaarit voidaan lyhentää tai jatkaa määrättyyn pituuteen.
Pituus: 250 mm