Ilmanpoistot
Toimittaja: Lenz
201-2610EA 5.3 EUR
201-2610
Ilmanpoistot
Putket Paineentasausputket
DURAN® borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Ontto: estää kiehumisroiskeet.