Hait: Letku
VWR:llä on laaja valikoima letkuja ja letkutarvikkeita monipuolisiin sovellutuksiin. Letkustoa voidaan käyttää astioiden yhdistämiseen laboratoriossa, mutta letkusto voidaan liittää myös kiinteäksi osaksi rakennusta. VWR:n letkujen valikoima kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet: pumppuletkut esimerkiksi peristalttisiin pumppuihin, HPLC -putket ja HPLC-letkut HPLC-laitteiden liitäntöihin kolonneihin, perinteiset dialyysiletkut, haudeletkut kierrättäviin vesihauteisiin, vakuumiletkut ja paineletkut erilaisiin vakuumipumppuihin ja painelaitteisiin sekä letkujärjestelmät biofarmaseuttisiin sovellutuksiin. Tarjoamme myös laajan valikoiman letkunsulkijoita ja letkunliittimiä mitä erilaisimpiin sovellutuksiin. Erilaisia tarjoamiamme letkumateriaaleja ovat silikoniletkut, Tygon-letkut, PTFE-letkut, PVC-letkut, kumiletkut, PFA-letkut, FEP-letkut, Viton-letkut, polyeteeniletkut, polypropeeniletkut, polyuretaaniletkut, butyyliletkut ja neopreeniletkut.
VWR:llä on laaja valikoima letkuja ja letkutarvikkeita monipuolisiin sovellutuksiin. Letkustoa voidaan käyttää astioiden yhdistämiseen laboratoriossa, mutta letkusto voidaan liittää myös kiinteäksi osaksi rakennusta. VWR:n letkujen valikoima kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet: pumppuletkut esimerkiksi peristalttisiin pumppuihin, HPLC -putket ja HPLC-letkut HPLC-laitteiden liitäntöihin kolonneihin, perinteiset dialyysiletkut, haudeletkut kierrättäviin vesihauteisiin, vakuumiletkut ja paineletkut erilaisiin vakuumipumppuihin ja painelaitteisiin sekä letkujärjestelmät biofarmaseuttisiin sovellutuksiin. Tarjoamme myös laajan valikoiman letkunsulkijoita ja letkunliittimiä mitä erilaisimpiin sovellutuksiin. Erilaisia tarjoamiamme letkumateriaaleja ovat silikoniletkut, Tygon-letkut, PTFE-letkut, PVC-letkut, kumiletkut, PFA-letkut, FEP-letkut, Viton-letkut, polyeteeniletkut, polypropeeniletkut, polyuretaaniletkut, butyyliletkut ja neopreeniletkut.
693  results were found
SearchResultCount:"693"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.88075.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Transfer tubing, Hose connection for Titripac, incl. adapter Titripur®, Pituus: 800 mm
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Outlast and outperform other tubing with 10,000 hours of tubing life.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Silikonia, läpikuultavaan, ristiinlinkitetty peroksidilla.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Good for food and lab applications.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Longest life of all Tygon® formulations.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Ideal for general transfer applications.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Longest life of all Tygon® formulations.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon®.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Meets the demands of various industries.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Stay compliant with food grade applications.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Pharma tubing remains flexible and resilient for long service life.
Sertifikaatit Tarjous
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Won't crack under heat or pressure.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Similar to Norprene® but with FDA approval.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Low compression formulation keeps its shape and cleanliness.
Sertifikaatit Tarjous
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Ultra low spallation protects fluid purity – ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 693
no targeter for Bottom