VWR®, Letku, silikoni
Toimittaja: VWR
VWR®
228-1460EA 409 EUR
228-1460 228-1461 228-1520 228-1462 228-1463 228-1523 228-0731 228-1524 228-1521 228-1522 228-1527 228-1528 228-0714 228-1525 228-1526 228-0712 228-0728 228-0707 228-0726 228-1518 228-0704 228-1519 228-0709 228-4400 228-1450 228-1453 228-1454 228-1451 228-1452 228-1457 228-0720 228-1458 228-0721 228-1455 228-1456 228-1517 228-1459 228-0722 228-0701 228-0718
VWR®, Letku, silikoni
Letku Siirtoputki
Silikonia, läpikuultavaan, ristiinlinkitetty peroksidilla.
  • Hyvät fyysiset ominaisuudet, taipuisa ja joustava
  • Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn FDA:n vaatimusten mukaisesti
  • Valmistettu GMP-vaatimusten mukaisissa olosuhteissa, ISO 13485, vaatimustenmukaisuussertifikaatti toimitetaan jokaisen letkurullan mukana
Lääketieteellisiin ja laboratoriosovelluksiin, farmasiaan, bioteknologiaan, fermentaatioon sekä lääkevalmistukseen. Biologisesti neutraali (USP luokka VI). Vaatimusten Eur.Ph. (2. painos) mukainen.
Lämmönkestävyys: –50...+200 °C (hetkellisesti enintään 250 °C)
Kovuus (Shore-asteikko A): 60 ±5
Tiheys: 1,16