Dialyysiletku Spectra/Por® 7
Toimittaja: Spectrum
Spectra/Por® 7
514-0912EA 274 EUR
514-0912 734-0619 734-0618 734-0617 734-0616 734-0622 734-0621 734-0620 734-0626 734-0625 734-0624 734-0623 514-0907 514-0908 514-0904 514-0905 734-0608 734-0629 734-0508 734-0607 734-0606 734-0628 734-0506 734-0627 734-0605 734-0609 734-0611 734-0610 734-0632 734-0631 734-0630 734-0615 734-0614 734-3502 734-0613 734-0612 514-0913
Dialyysiletku Spectra/Por® 7
Letku Dialyysiputket
MWCO 1 to 50 kD, regeneroitu selluloosa.
  • Läpinäkyvä ja joustava
  • Sisältää erittäin vähän kontaminoivia rikki- ja raskasmetallijäämiä
Kuivat Spectra/Por®-letkut (1–5) ja esikostutetut Spectra/Por® 6 Standard RC -letkut on käsitelty kemiallisesti niin, että niissä ei ole raskasmetalli- tai sulfidiyhdistejäämiä.
Toimitustiedot: Supplied wet in 0,1% sodium azide.