Dialyysiletku, Biotech CE
Toimittaja: Spectrum
Spectra/Por® Biotech
734-2280EA 1040 EUR
734-2280 SPEC131492T SPEC131456T 734-0589 734-2648 734-0544 734-2649 734-0543 734-0586 734-0542 734-0549 734-0548 734-0546 734-0585 734-0584 734-0540 734-2658 SPEC131492 734-2659 734-0598 734-0597 734-2654 734-2655 734-2656 734-2657 734-2650 734-2651 734-0591 734-0590 734-2652 734-2653 734-0596 734-0594 734-0567 734-0566 734-0564 734-2665 734-2666 734-0603 734-2667 734-2668 734-0568 734-2661 734-2662 734-2663 734-2664 734-2660 734-0576 734-0575 734-2276 734-2277 734-2278 734-2279 734-0574 734-0572
Dialyysiletku, Biotech CE
Letku Dialyysiputket
  • No pre-treatment required
Should not be exposed to organic solvents at concentrations exceeding 5%.