Hait: Chromatography Tubing
66  results were found
SearchResultCount:"66"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-1083)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Tubings are made of 316 stainless steel.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PEEK, Avantor® Hichrom, 180° Elbow
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PEEK
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PTFE
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-171)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PEEK.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-1097)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HI-259)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Pituus: 0,15 m, Ulkohalk.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, musta, Pituus: 1524 mm, Ulkohalk.: 1,5875 mm, Ø, sisä-: 0,1016 mm
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Tubings are made of 316 stainless steel.
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-1113)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø, sisä-: 0,864 mm, Ulkohalk.: 1,575 mm, Väri: sininen
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Stainless steel tubing.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 66
no targeter for Bottom