Kierreputket
Toimittaja: Lenz
201-1606EA 5.2 EUR
201-1606 201-1607 LENZ01300018 LENZ01300045 LENZ01300014
Kierreputket
Sovittimet Adapters, Screwthread tubes
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
Kierre: DIN (GL)
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita lämpötiloja
  • Kestävät hyvin lämpötilan muutoksia, sillä lämpölaajeneminen on erittäin vähäistä