  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hait:
Venttiilit
85  results were found
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/59/20236959.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"85"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (590-0035)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This air valve combines valve and filter functions. Ventilation occurs during the extraction; harmful solvent vapours are blocked, at the same time, t...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   Säätöventtiili, jossa kohokuviona tai mustalla painettuna suuntanuoli, kapenevat päät. Monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Läpikuultavaa polypropeenia.
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   PP, läpinäkyvä. Ehkäisee painehäviötä ja takaisinvirtausta. Enimmäistyöskentelypaine 2 bar ja vähimmäistyöskentelypaine 0,07 bar huonelämpötilassa (20...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Toimittaja:  ENTEGRIS INC
Kuvaus:   Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM:  1 * 6 Items
Toimittaja:  VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus:   VACUU·LAN-vakuumiliitännät yhdistää useita työasemia yhteen vakuumipumppuun. Erilaisten moduulien ansiosta lähes kaikkien yleisten vakuumisovellusten ...
Toimittaja:  VACUUBRAND GMBH + CO
Kuvaus:   The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 85
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Seuraava