Hait: Vastaventtiilit
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (HICHHI-128)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Paine: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Toimittaja: BROEN-LAB
Kuvaus: Thermostatic mixing valve for eye showers designed for delivering tepid water (20 to 25 °C).
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PP, läpinäkyvä. Ehkäisee painehäviötä ja takaisinvirtausta. Enimmäistyöskentelypaine 2 bar ja vähimmäistyöskentelypaine 0,07 bar huonelämpötilassa (20...
Tuoteluettelon nro: (229-3311)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: HDPE, transparent. Prevents backflow. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (NALG6120-0010)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM: 1 * 6 Items
Tuoteluettelon nro: (VITL78593)
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: These non return valves are made from HDPE.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Läpinäkyvät PP-pidätysventtiilit, joissa on kohokuvioitu suuntanuoli tai painettu mustalla. Kapenevilla päillä. Erilaisia käyttötarkoituksia.
Tuoteluettelon nro: (BURK8540-0012)
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: QVF LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: [DE]Überdruck-Rückschlagventil n. Stut 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (229-3591)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass, clear. Prevent pressure loss or backflow. Simple design, cannot be dismantled.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UPCHURCH SCIENTIFIC
Kuvaus: These standard inline check valves are made from gold plated stainless steel.
Toimittaja: UPCHURCH SCIENTIFIC
Kuvaus: These biocompatible PEEK and perfluoroelastomer inline check valves are designed for applications where low flow path volume is critical, such as deli...
Tuoteluettelon nro: (554-3155)
Toimittaja: UPCHURCH SCIENTIFIC
Kuvaus: The Quick-Stop Luer check valve assembly is specifically designed to provide inline Luer connect/disconnect convenience while avoiding spills. It is m...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom