Kromatografian korkit, muut tulpat reunuskaulalliselle näytepullolle, ND20
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1839EA 386 EUR
548-1839 548-0153 548-0632 548-1841 548-0629 548-0870 548-0631 548-3263 548-1399 548-0800
Kromatografian korkit, muut tulpat reunuskaulalliselle näytepullolle, ND20
Tulpat ja korkit Kromatografian näytekuppien tulpat
PE, läpinäkyvä. Erilaisia PE-korkkeja, joissa on 4,3 mm:n keskiaukko ja septumit.
Pulloille, joissa on viisto kaula, korkin Ø× k: 22× 8,4 mm
Pulloille, joissa on litteä kaula, korkin Ø× k: 22×9,1 mm
*6 mm:n keskiaukko