Kromatografian näytepullot, Headspace-näytepullot, ND20
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0055EA 447 EUR
548-0055 548-0090 548-0611 548-1994 548-0891 548-0091 548-0057 548-0133 548-0610 548-0798 548-2092 548-2085 VWRI548-0799 548-0614 548-0151 548-0612 548-0609
Kromatografian näytepullot, Headspace-näytepullot, ND20
Näytevialit ja pienet näyteastiat Kromatografian näytepullot
Kirkkaat ja ruskeat lasipullot, joissa pyöreä tai litteä pohja. Tilavuus 5-20 ml, sulkimet ja työkalut.
  • Paineenalennusturvakorkit, joihin saatavilla monenlaisia septumeita
  • Magneettikorkit ja kaksoismetallikorkit automaattisille CTC Combi PAL ja Shimadzu AOC5000-näytteensyöttimille
  • Pharma-Fix-septumi (butyylia/PTFE:tä) saadaan aikaan paras tiiviys
  • Paksuseinäiset (1,2 mm) pullot kestävät suurta sisäistä painetta
* Litteällä reunuskaulalla varustetuille näytepulloille
** Viistotulla reunuskaulalla varustetuille näytepulloille