Kromatografian näytepullot, näytekuppi kierrekorkille, ND13
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
548-0526EA 78.7 EUR
548-0526 548-3314 548-0523 548-0509 548-3252 548-0528 548-0527 548-0052 548-0522 548-1395 548-0051 548-0521 548-1454 548-0524 548-0519 548-0510 548-0529
Kromatografian näytepullot, näytekuppi kierrekorkille, ND13
Näytevialit ja pienet näyteastiat Kromatografian näytepullot
These vials are intended for use on instruments from the following manufacturers: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi, Waters® (Wisp 48-position carousel), more.
  • Saatavana umpinaisia korkkeja näytteiden säilyttämiseen
  • Tuotesarjaan kuuluu etiketeillä ja täyttöviivoilla varustettuja näytepulloja
  • Tarkoitettu pääasiassa HPLC-käyttöön 48-paikkaisissa karusellitelineissä, Shimadzu- ja Waters-laitteissa
Toimitustiedot: Pakkausten sisältö: 4 ml:n kierrekorkillinen lasipullo (14,7 x 45 mm), kierrekorkki mustaa polypropeenia, korkissa 8,5 mm:n keskiaukko tai umpinainen pää ja septumi.