  • Kriteerit
    • In Stock (77)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kryogeenipullot"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
Kryoputket on suunniteltu biologisten materiaalien, ihmis- ja eläinsolujen säilytykseen, myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa, aina -196 °C:een (vain nestetypen kaasufaasissa).
Saatavilla on myös hyvin pieleen tilaan meneviä kryoputkia, joissa tunnistus tapahtuu pohjassa olevan 2D-viivakoodin (2D barcode) avulla.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Suunniteltu biologisten materiaalien, ihmis- ja eläinsolujen säilytykseen, myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa, aina –196 °C:een (vain nestetypen kaas...
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Toimittaja:  BIOCISION, LLC
Kuvaus:   Kryogeenipullot, TruCool®, PP, Steriili, Ulkokierre, 5,0 ml, Perus: Conical bottom, freestanding, Ulkohalk. × kork.: 12,5×89,5 mm
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Tuoteluettelon nro: (MATRAB-1470)
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (391-7589)
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Kryogeenipullot, Nunc™, PPCO, Steriili, Ulkokierre, 2,0 ml, Ulkohalk. × kork.: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 26
  1  2  3  4  Seuraava