Kryoputki
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
479-1235EA 303 EUR
479-1235 479-1266 479-1260 479-1252 479-1776 479-1264 479-1208 479-1255 VWRU10018-750 479-1251 479-1210 479-1219 VWRU10018-752 479-1256 479-1257 479-1209 VWRU10018-756 479-1775 479-1774 479-1777 479-1262 479-1773 479-1259 479-1207 479-1217 479-1253 479-1237 479-1240 479-1258 479-1238 479-1239 479-1778 VWRU10018-760 479-1254 479-1261 479-1236 479-1220 479-1265 479-1218 479-1263
Kryoputki
Näytevialit ja pienet näyteastiat Kryoputket
Suunniteltu biologisten materiaalien, ihmis- ja eläinsolujen säilytykseen, myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa, aina –196 °C:een (vain nestetypen kaasufaasissa).
  • Graduations and white marking area
  • Sterilised by gamma radiation
  • Compatible with most storage systems
Closures and tubes are made of PP, and both have the same coefficient of expansion, further enhancing the leakproof qualities of these vials at various temperatures. Round bottom vials can be centrifuged up to 17000×g.
Please note that 479-1237 has a PE screw cap and there are no cap inserts available for this model.
Sertifikaatit: Ei sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta tai pyrogeeneja
Pakkaus: Packed in unique tamper-proof, resealable, safety-lock bags of 100.