Kryoputket, Cryo.S™, 1 ja 2 ml
Toimittaja: Greiner bio-one
Cryo.S™
GREI123280_100EA 0 EUR
GREI123280_100 391-3461 391-3462 GREI123261_500 479-4142 479-4120 479-4143 479-4121 479-4140 479-4141 479-4124 479-0086 479-4144 479-4122 479-4123 479-0190 391-3463 391-3464 479-0191 479-4110 479-4113 479-4114 479-4111 479-0099 479-4112
Kryoputket, Cryo.S™, 1 ja 2 ml
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Säilytykseen pakastimessa tai nestemäisessä typessä (kaasufaasi). Lämmönkestävyys −196 to +121 °C.
  • Sertifioidusti eivät sisällä sytotoksiineja, endotoksiineja, DNaasia, RNaasia eikä ihmisen DNA:ta
  • Printattu asteikko ja kirjoituskenttä
  • Soveltuu lentokuljetukseen
  • Kryoputket tulisi pitää nestetypen kaasufaasissa vuotojen välttämiseksi
Polypropeenia, värillinen korkki, steriili (SAL 10⁻³).
* ei kirjoituskenttää
** with Datamatrix code