  • Kriteerit
    • In Stock (10)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Tulpanpoistaja
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
Valikoimastamme löytyy näytepullojen puristetulpan (crimp korkki tai alumiinikorkki) poistajia eli korkinavaajia (decapper). Löytyy niin manuaalisia kuin elektronisia korkinavaajia sekä puhdastilatyöskentelyyn sopivia vaihtoehtoja. Myös yhdistelmätyökalu "capper/decapper" vaihtoehto löytyy.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Korkinpoistaja 11 mm:n alumiinikorkeille
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Korkinpoistaja 11 mm:n reunakorkeille
Toimittaja:  CHROMACOL
Kuvaus:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  CHROMACOL
Kuvaus:   Chromacol™, Pihtityyppinen tulpanpoistaja 13 mm:n reunatulpille
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   These decappers are used to remove aluminium crimp caps.
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Toimittaja:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus:   The Capit-All and Capit-All IS instruments remove and replace screw caps on 96 and 24 format storage tubes with precision and ease. The instruments' r...
Toimittaja:  DWK Life Sciences
Kuvaus:   These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava