  • Kriteerit
    • In Stock (14)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Nestetuikepullot"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  SIMPORT SCIENTIFIC
Kuvaus:   Nestetuikepullot, PS, Bulk pack, 25 ml, Halk. × K: 35×56 mm
Toimittaja:  WHEATON INDUSTRIES INC
Kuvaus:   Borosilicate glass, clear, with screw cap
Toimittaja:  CHROMACOL
Kuvaus:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Tuoteluettelon nro: (548-0704)
Toimittaja:  WHEATON UK
Kuvaus:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
UOM:  1 * 500 Items
Toimittaja:  WHEATON INDUSTRIES INC
Kuvaus:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Tuoteluettelon nro: (548-2170)
Toimittaja:  WHEATON INDUSTRIES INC
Kuvaus:   Made from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counting. Back...
UOM:  1 * 500 Items
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   Yhteensopiva kaikkien nestetuikelaskureiden kanssa. Kierrekorkki takaa tiiviyden käsittelyn aikana. HDPE.
Toimittaja:  Sterilin
Kuvaus:   Nestetuikepullot, Sterilin®, PP/PE, With cap, 20 ml, Halk. × K: 26,5×60 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 18
  1  2  3  Seuraava