Viskosimetri, Ubbelohde-viskosimetri (DIN)
Toimittaja: SI Analytics
616-0030EA 563 EUR
616-0030 616-1105 616-1104 616-1103 616-1113 616-1102 616-1112 616-1101 616-1111 616-1110 645-0069 616-1109 616-1108 616-0029 616-1107 616-1106
Viskosimetri, Ubbelohde-viskosimetri (DIN)
Viskosimetrit Kapillaariset viskosimetrit
Viskosimetri newtonisten nesteiden absoluuttisen ja suhteellisen viskositeetin määrittämiseen.
Calibrated with constant for manual measurement.
Sertifikaatit: DIN 51562-1, ISO 3105.