Viskosimetri, Ubbelohde-viskosimetrit
Toimittaja: SI Analytics
616-3339EA 563 EUR
616-3339 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3345 616-3335 616-3336 616-3338
Viskosimetri, Ubbelohde-viskosimetrit
Viskosimetrit Kapillaariset viskosimetrit
Kalibroitu automaattisen mittauksen kalibrointivakion mukaan, viskosimetri newtonisten nesteiden absoluuttisen ja suhteellisen viskositeetin määrittämiseen.
Valumisen keston vähimmäissuositus on 200 sekuntia.
Sertifikaatit: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).