Hait: Seinäkoukut
Seinätelineitä laboratoriotakeille.
Seinätelineitä laboratoriotakeille.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (113-8040)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The adjustable holding points provide true flexibility to hold up to four different boxed protective products, and other lab essentials. Ideal for dif...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Wall Hooks, Seinäteline, For IF30plus
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Wall Hooks, Seinäkiinnike
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Tuoteluettelon nro: (159-9110)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Mattapintainen, alumiininen kaasupulloteline, jossa on varmuusvyö ja napsautettavat soljet. Voidaan helposti kiinnittää enintään 70 mm:n paksuisiin pö...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLR1165-03)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOHLR1164-03)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Brady
Kuvaus: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Tuoteluettelon nro: (BOHLR1162-32)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BRDY800125)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CEDE7202)
Toimittaja: Orkla Care AB / Cederroth
Kuvaus: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: TEKNOMEK
Kuvaus: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Toimittaja: GEBRA
Kuvaus: Kestävä ABS-koukku.
Tuoteluettelon nro: (ROTH1513.1)
Toimittaja: Roth Carl
Kuvaus: This gas cylinder holder is suitable for safe attachment of gas bottles up to 350 mm Ø. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom