Hait: Kellolasi
Kellolasin päällä voi kuumentaa ja haihduttaa näytteitä. Sitä voidaan myös käyttää dekantterilasin kantena. Kellolasit voivat olla lasia (borosilikaatti- tai soodalasia), PTFE:tä tai muovia. Kellolasilla on kovera muoto ja hiotut reunat. Niitä löytyy erikokoisina.
Kellolasin päällä voi kuumentaa ja haihduttaa näytteitä. Sitä voidaan myös käyttää dekantterilasin kantena. Kellolasit voivat olla lasia (borosilikaatti- tai soodalasia), PTFE:tä tai muovia. Kellolasilla on kovera muoto ja hiotut reunat. Niitä löytyy erikokoisina.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with fused edges.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Soda-lime glass.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Dish, made of PTFE, white.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PP, läpinäkyvä.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PTFE, white.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Toimittaja: VITLAB
Kuvaus: Watch dishes, made of PTFE, white.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Made of PTFE, white.
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: Soda-lime glass.
Toimittaja: Kavalier
Kuvaus: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Tuoteluettelon nro: (PERCN9308003)
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 Items
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Soda-lime glass.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Soda-lime glass.
Toimittaja: MURRAY, S & CO LTD
Kuvaus: Made of glass.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom