Kellolasit, PP
Toimittaja: Kartell
plastilab®
216-1140EA 8.2 EUR
216-1140 216-1134 216-1138 216-1136
Kellolasit, PP
Kellolasi
PP, läpinäkyvä.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (+120 °C)
  • Voidaan autoklavoida
Vakaa, erityisen leveä alusta.