Hait: Punnituspaperit
Valikoimastamme löydät punnituspaperit erilaisten aineiden (mm. jauheet, nesteet, viskoosit aineet) punnitsemiseen. Punnituspapereista ja punnitusalustoista löytyy myös typpimäärityksiin sopivia alhaisella typpipitoisuudella olevia vaihtoehtoja, joista ei liukene analyysiä häiritseviä jäämiä näytteeseen. Punnituspaperit ovat käyttövalmiita arkkeja, joita löytyy erikokoisia vaihtoehtoja.
Valikoimastamme löydät punnituspaperit erilaisten aineiden (mm. jauheet, nesteet, viskoosit aineet) punnitsemiseen. Punnituspapereista ja punnitusalustoista löytyy myös typpimäärityksiin sopivia alhaisella typpipitoisuudella olevia vaihtoehtoja, joista ei liukene analyysiä häiritseviä jäämiä näytteeseen. Punnituspaperit ovat käyttövalmiita arkkeja, joita löytyy erikokoisia vaihtoehtoja.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (516-0318)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erilaisten aineiden punnitsemiseen (viskoosiset aineet, jauheet, tahnat, nesteet jne.)
UOM: 1 * 250 Items
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: These Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Tuoteluettelon nro: (HEATHS120116)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (611-9091)
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: This is a transparent paper, smooth on both sides, which can be used as substitute for weighing boats. The smooth surface of the paper guarantees that...
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: HELLBRANDT OFFSET & KONTORARTI
Kuvaus: Punnituspaperi, 60×60 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom