Hait: Pyyhkeet, liinat ja sienet
Yleiskäyttöön soveltuvia puhdistusliinoja ja siivousliinoja, myös puhdastiloihin. Puhdastilaliinavalikoima on todella laaja. Löytyy steriloimattomia liinoja, steriloituja liinoja sekä esikostutettuja liinoja eri materiaaleista valmistettuna.<br />Valikoimista löytyy kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet, erilaisia puhdistus- ja hankaussieniä, käsi- ja WC-papereita. Myös herkkien pintojen pyyhkimiseen tarkoitettuja liinoja ja pyyhkeitä. Kasvopaperi kuuluu myös tähän tuotteistoon.
Yleiskäyttöön soveltuvia puhdistusliinoja ja siivousliinoja, myös puhdastiloihin. Puhdastilaliinavalikoima on todella laaja. Löytyy steriloimattomia liinoja, steriloituja liinoja sekä esikostutettuja liinoja eri materiaaleista valmistettuna.
Valikoimista löytyy kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet, erilaisia puhdistus- ja hankaussieniä, käsi- ja WC-papereita. Myös herkkien pintojen pyyhkimiseen tarkoitettuja liinoja ja pyyhkeitä. Kasvopaperi kuuluu myös tähän tuotteistoon.
402  results were found
SearchResultCount:"402"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (611-2886)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cleaning kit containing a puffer brush (lens cleaning brush), cotton cloth and pair of nitrile gloves.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Handy dispenser kits allow one-handed dispensing of cellulose absorbent pads.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: VertiKlean on kertakäyttöinen laboratoriosieni. Se on valmistettu Polynit-materiaalilla päällystetystä puhtaasta polyesterivaahtomuovista. Sieni on le...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Conventional high quality toilet rolls.
Tuoteluettelon nro: (KIMB8511)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
UOM: 1 * 6 rulla
Tuoteluettelon nro: (KIMB8441)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Provides the comfort of home.
UOM: 1 * 36 rulla
Tuoteluettelon nro: (KIMB8042)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Korkealaatuinen WC-paperi sopii mihin tahansa pesuhuoneeseen alue.
UOM: 1 * 36 Items
Tuoteluettelon nro: (KIMB8408)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Korkealaatuinen WC-paperi mihin tahansa pesuhuoneeseen.
UOM: 1 * 36 Items
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Tuoteluettelon nro: (BRDY018556)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (CONTMGMP0001)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
UOM: 1 * 140 Items
Tuoteluettelon nro: (115-0033)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä puhdastilapyyhkeet on valmistettu polyesteristä ja selluloosasta.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imukykyinen kuitukangaspyyhe ISO 5–6 -puhdastiloihin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (115-1902)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 puhdastiloihin.
UOM: 1 * 150 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 402
no targeter for Bottom