Liinat, KIMTECH* Process Wiper
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
7643 7622 7644
115-2222EA 349 EUR
115-2222 115-2032 115-1557
Liinat, KIMTECH* Process Wiper
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
Vahvat vähän nukkaavat pyyhkeet toistuvaan puhdistukseen kemikaalien ja liuotinten avulla. Sopivat tulostukseen, esi- ja jälkimaalaustehtäviin, lasin ja välineiden valmistukseen sekä moottorin huoltoon.
  • PP, uudelleen käytettävät
  • Sopivat öljyjen ja rasvan pyyhkimiseen
  • Hapon-, emäksen- ja liuottimenkestävä
  • Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Väri: sininen