VWR® Spec-Wipe® 4, Puhdastilan pyyhkeet, steriili
Toimittaja: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-1724EA 389.25 EUR
115-1724
VWR® Spec-Wipe® 4, Puhdastilan pyyhkeet, steriili
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Steriilit puhdastilan pyyhkeet
Kestävä, kaksoiskudottu polyesterikangas, jossa leikatut reunat, pesty ISO-luokan 4 puhdastilassa hiukkas- ja uutosaineiden kontaminaation minimoimiseksi.
  • Kriittisten prosessien puhdistukseen ja ympäristöihin, joissa steriiliys sekä alhainen hiukkasten ja kuitujen määrä on kriittistä
  • Gammasteriloitu steriiliystasoon 10-6 SAL
  • Uudelleensuljettavat pussit suojaavat pyyhkeitä kontaminaatioilta
Sopii hankaavien pintojen puhdistamiseen, mutta on tarpeeksi pehmeä käytettäväksi herkille pinnoille.
Sopii käytettäväksi luokan 10, ISO 4 tai M2.5 puhdastiloissa.
Väri: valkoinen
Sertifikaatit: Noudattaa ANSI/AAMI/ISO-ohjeita