VWR® Spec-Wipe® 3, Puhdastilan pyyhkeet, kuitukangasta
Toimittaja: Avantor
VWR® Spec-Wipe®
VWRU89065-958EA 0 EUR
21912-042 VWRU89065-956 VWRU21914-758 VWRU21912-042_U VWRU89065-958 115-0031 115-0032
VWR® Spec-Wipe® 3, Puhdastilan pyyhkeet, kuitukangasta
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
Suunniteltu puhdistamaan laminaarivirtauspöytiä, puhdastilapintoja, kvartsivälineitä ja yleisiä prosessointilaitteistoja. Sopii elektroniikka-, lääke-, biotekniikka-, kemikaali- ja petroli-, ympäristö- ja opetusaloille. Ei kuviointia.
  • 45% polyesteriä, 55% selluloosaa. Uudelleensuljettavat pussit säilyttävät tuotteen eheyden, puhtauden ja saturaatiotason
  • Vaihtoehtona esikyllästetyt pyyhkeet, jotka vähentävät liuottimen käyttöä, kemikaalien sekoitusta ja jätettä
  • Hydrosekoitettu ilman kemikaaleja, vähentää ionikontaminaatiota
Sopii käytettäväksi luokan 100, ISO 5 puhdastiloissa.
Väri: valkoinen