VWR® Spec-Wipe® 3, Puhdastilan pyyhkeet, kuitukangasta, steriili
Toimittaja: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-0033EA 97 EUR
115-0033 21914-777
VWR® Spec-Wipe® 3, Puhdastilan pyyhkeet, kuitukangasta, steriili
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Steriilit puhdastilan pyyhkeet
Nämä puhdastilapyyhkeet on valmistettu polyesteristä ja selluloosasta.
  • Hydrosekoitettu, ei käytetty kemikaaleja, vähentää ionikontaminaatiota
  • Steriloitu gammasäteilyllä SAL-tasoon (steriiliystaso) 10-6
Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for pharmaceutical and biotechnology industries.
Suitable for use in Grade A, ISO 5 cleanrooms.
Väri: valkoinen
Sertifikaatit: ANSI/AAMI/ISO 11137 ja AMMI TIR 27 Method VDmax -ohjeiden mukainen.