Sopii hyvin karkeille, hankaaville tai epäsäännöllisille pinnoille, mutta on tarpeeksi pehmeä herkille pinnoille. Sopii lääke-, biotekniikka-, kemikaali- ja petroli-, ympäristö- ja opetusaloille.
- Kriittisten prosessien puhdistukseen ja ympäristöihin, joissa alhainen hiukkasten ja kuitujen määrä on kriittistä
- Tehty 100-prosenttisesta kaksoiskudotusta polyesteristä, joka on pesty ISO-luokan 4 puhdastilassa hiukkasten ja uuttuvien kontaminaattien vähentämiseksi
- Kestävä kaksoiskudonta mahdollistaa voimakkaan puhdistuksen, mutta on myös pehmeä herkille pinnoille
- Uudelleensuljettavat pussit säilyttävät tuotteen eheyden, puhtauden ja saturaatiotason
- Vaihtoehtona esikyllästetyt pyyhkeet, jotka vähentävät liuottimen käyttöä, kemikaalien sekoitusta ja jätettä
Sopii käytettäväksi luokan 10, ISO 4 puhdastiloissa.
Väri: valkoinen
Pakkaus: keskeltä taitetut pyyhkeet on pakattu suljettavaan pussiin.