Pyyhkeet, monikäyttöiset, Tork
Toimittaja: Essity
115-0640EA 228 EUR
115-0640 115-0639 115-0338 115-1658 115-0339
Pyyhkeet, monikäyttöiset, Tork
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
Strong and durable cloth wipes for use in a variety of environments, softness and flexibility mean wipes are excellent for cleaning, wiping and polishing even in confined spaces.
  • Cellulose/PP/polyester, reusable
  • Solvent resistant, good dry and wet strength and performance
  • High absorbency
  • Low-linting
Väri: Valkoinen tai sininen.