Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* X70
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 219 EUR
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* X70
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
Tehty nopeasti imevästä Hydroknit*-materiaalista, hydrosekoitetusta selluloosa-polypropyleenisekoituksesta, ilman liimoja tai kemiallisia sidosaineita. Käytettäväksi raskaassa teollisuudessa,  metallin valmistuksessa, sekä kemikaalin, jalostuksen, kumin ja muovin käsittelytehtaissa.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Väri: valkoinen.
Colour: White
Varoitus: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.