VWR®, Elektrodi, yhdistelmä pH-elektrodit, sisäisellä lämpötila-anturilla
Toimittaja: VWR
VWR®
662-0080EA 256 EUR
662-0080 662-0083 662-0073 662-0081 662-0076 662-0077 662-0075 662-0078
VWR®, Elektrodi, yhdistelmä pH-elektrodit, sisäisellä lämpötila-anturilla
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet pH-elektrodit
Yhdistelmä pH-elektrodit, kiinteä kaapeli (1 m).
  • Three electrodes in one
  • Compatible with most pH meters
  • With protective cap for electrode preservation under optimal conditions
pH-alue: 0 - 14
Lämpötila-alue: 0-70 °C