VWR® pHenomenal®, Elektroditeline
Toimittaja: Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 188 EUR
662-1169
VWR® pHenomenal®, Elektroditeline
Elektroditeline
Elektrodivarsi liikkuu tasaisesti lähes kaikkiin suuntiin. Siihen voidaan kiinnittää tukevasti jopa kolme elektrodia haluttuun asentoon. Pidikettä voidaan nostaa, laskea ja kääntää sormiohjauksella. Varsi niveltyy kolmesta pisteestä ja pitää samalla elektrodit pystysuorassa asennossa.
  • Soveltuu erinomaisesti sarjamittauksiin
  • Sopii kaikille standardielektrodeille
  • Kääntyy 360°, pitenee 53 cm