Anemometri, 410-1/2
Toimittaja: Testo
620-3308EA 173 EUR
620-3308 620-3307
Anemometri, 410-1/2
Anemometrit
Nämä kätevät, pienet ja yksinkertaiset ilmannopeusmittarit tuulen nopeuden ja lämpötilan mittaukseen. Mallissa 620-3308 myös kosteudenmittaus. Lisäksi niillä voidaan mitata tuulen viilennysvaikutus.
  • Kokonaisuuden täydentävät taustavalaistu näyttö ja automaattinen sammutustoiminto
  • Suljettu mittaus 40 mm:n viirillä
  • Pitotoiminto ja enimmäis- ja vähimmäislämpötila- arvot
L×S×K: 133×46×25 mm
Paino: 110 g
Toimitustiedot: Toimitustiedot: kaksi alkaliparistoa, suojakotelo, rannenauha ja vyöpidike.
Toimitustiedot: kaksi alkaliparistoa, suojakotelo, rannenauha ja vyöpidike.