Autoklaavit
Toimittaja: CertoClav
481-0833EA 3890 EUR
481-0833 481-0834 481-0240 481-0780 481-0241 481-0076 481-0781 481-0077 481-0078 481-0079 481-0831 481-0832
Autoklaavit
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
Pienikokoista CertoClav-autoklaavia voidaan käyttää pienimmissäkin laboratorioissa. Viljelmät, lasiastiat, metalli, kumi, tekstiilit ja höyrynkestävät synteettiset materiaalit voidaan steriloida työpisteessä. Testattu desinfiointilaite.
Pyöreän kammion muodostama höyryn luonnollinen virtaus ja höyrynpoistohana takaavat tehokkaan ilmanvaihdon, jota edellytetään onttojen ja sylinterinmuotoisen esineiden täydellisessä steriloinnissa.
CV-EL mallit: 4 käyttölämpötilaa/-painetta: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar; 140 °C/2,7 bar.
Multicontrol-mallit: Mikroprosessoriohjattu ja vapaasti ohjelmoitava: 2 kiinteää ja 7 vapaata ohjelmaa. Fraktioitu ilmanvaihto. Erillinen ohjausyksikkö, jossa on digitaalinen näyttö ja RS232 -sarjaliitäntä.
Rakentaminen: Alumiiniseos.
Toimitustiedot: instrumenttialusta ja alumiininen kolmijalka.