Hajunpoistosuojat, Odo-Clave®
Toimittaja: Bel-Art Products, a part of SP
Odo-Clave®
129-4935EA 289 EUR
129-4935 129-4936 129-4937 129-4938
Hajunpoistosuojat, Odo-Clave®
Hajunpoistoaineet
  • Suojakansi sulaa autoklaavissa, jolloin deodorantti aktivoituu lämmöstä
  • Helppo käsitellä: kierrä vain pois rullalta ja laita pyyhe jokaiseen pussiin ennen autoklavoimista
  • Neljä miellyttävää tuoksua saatavilla
L×P: 32×32 mm