BOD-mittaukset, anaerobisen hajoamisprosessin määritys, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Toimittaja: WTW
OxiTop®
705-1008EA 12630 EUR
WTWA208227 WTWA208225
BOD-mittaukset, anaerobisen hajoamisprosessin määritys, OxiTop® Control AN 6/AN 12
Anaerobisen hajoamisen ja biokaasujen määrittäminen, Oxitop® AN6, AN12. Hajoaminen on anaerobista silloin, kun hajoaminen tapahtuu ilman happea. Näytteen yläpuolella oleva tila voidaan täyttää reagoimattomalla kaasulla pullon sivussa olevien kaulojen kautta. Kaula on suljettu tulpalla. Kun anaerobista hajoamista on tapahtunut, CO₂ voidaan erottaa ja absorboida sitten pullon yläosasta. Absorption seurauksena syntynyt paine-ero on verrannollinen CO₂-pitoisuuteen, ja jäljelle jäänyt ylipaine on verrannollinen metaanipitoisuuteen. Hajoamista voidaan seurata painetilassa ('Pressure').
  • Ohjausyksikön painealue 500 - 1350 hPa
  • Mittapaa vilkkuu 5 sekuntia, kun se tunnistaa ohjaimen
Toimitustiedot: AN-sarja on käyttövalmis paketti, joka sisältää näytepullot ja sovittimet, sekoitusaseman ja sekoittimet, Oxitop®-C-mittapäät, OC110-ohjaimen, Achat OC -ohjelmiston sekä tarvittavat varusteet (inkubaattori ei kuulu toimitukseen).