BOD-mittaukset, OxiTop® IS6
Toimittaja: WTW
705-1002EA 3060 EUR
705-1002
BOD-mittaukset, OxiTop® IS6
Respirometriset BOD-mittaukset ilman elohopeaa, itsenäinen valvonta standardin EN 1899-2 mukaisesti. Oxitop®-järjestelmä kehitettiin heikosti kontaminoituneiden jätevesinäytteiden BOD-mittauksiin. Toiminta perustuu NaOH:n vaikutuksesta näytepullossa tapahtuvan happipaineen alenemisen ja hiilidioksidiabsorbaation mittaamiseen.
Käyttö magneettisekoitusasemassa ja inkubaattorissa.
Toimitustiedot: The IS sets include the ready to use package of sample bottles, stirrer platform and stirrer bars, stirrer bar retriever, rubber sleeves, NaOH pellets, 1 each of overflow measuring flask 164 and 432 ml, nitrification inhibitor (thermostatic cabinet not included).