BOD-mittaukset, OxiTop® Control 6
Toimittaja: WTW
OxiTop®
705-1000EA 4560 EUR
WTWA208201
BOD-mittaukset, OxiTop® Control 6
OxiTop® Control on uusi BOD-mittauslaitteisto, johon kuuluu OxiTop® Control -mittapää ja infrapunaohjain. Järjestelmä on poikkeuksellisen helppokäyttöinen. Ohjaimen avulla voidaan määrittää jopa 100 mittapäätä, joista ohjain lukee tiedot infrapunayhteyden välityksellä. Ohjain tunnistaa jokaisen näytteen helposti ja luotettavasti yksilöllisesti numeroitujen mittapäiden perusteella. Ohjaimen helppokäyttöisyyttä lisää monipuolinen kielivalikoima. Kirkkaasta digitaalinäytöstä käyttäjä voi lukea vaiheittaiset toiminto-ohjeet.
  • 6 tai 12 näytteen standardi- ja rutiinimittaukset rinnakkain, automaattinen tiedonsiirto
  • Ohjaimen alue on 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BOD
  • Automaattinen näytteen numerointi
  • Mittausväli: 0,5 h...99 päivää
  • Mittapään muistiin mahtuu jopa 360 tietuetta
OxiTop® Control 6
Täydellinen pakkaus kuuteen samanaikaiseen mittaukseen OxiTop® OC 100 -ohjaimella, lisäksi verkkovirralla (230 V/50/60 Hz) toimiva induktiivinen IS 6 -sekoitin ja kuusi OxiTop® C -mittauspäätä sekä tarvittavat vakiotarvikkeet.
Toimitustiedot: toimitus sisältää ruskeat näytepullot, sekoitussauvat, sauvanpoistajat, kumitiivisteet, NaOH-pellettejä, 164 ml:n ja 432 ml:n ylivuotopullot sekä nitrifikaatioinhibiittoria