BOD-mittaukset, maaperähengitysmääritykset, OxiTop® Control B6/B6M
Toimittaja: WTW
OxiTop®
705-1010EA 6310 EUR
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
BOD-mittaukset, maaperähengitysmääritykset, OxiTop® Control B6/B6M
Mikrobiologisen maaperähengityksen määrittäminen laboratoriossa DIN 19 737 -standardin mukaisesti. Maaperähengitysmääritysten avulla voidaan arvioida, ennustaa, tutkia ja tarkistaa pilaantuneen maaperän kunnostuksen etenemistä, määrittää maaperässä olevien aineiden (torjunta-aineet, sienimyrkyt, lannoitteet jne.) biohajoavuusaste sekä testata myrkyllisyyttä. Määritys voidaan suorittaa Oxitop® Control System -järjestelmän ja erityisten, käytännössä testattujen mittapullojen avulla helposti ja edullisesti.
  • Helppokäyttöinen ja tarkka
  • Edullinen
  • Pullot ja sovittimet voidaan autoklavoida 121 °C:ssa
  • Ohjaimen toimintasäde on 500 - 1350 hPa
  • Mittapää vilkkuu 5 sekuntia, kun se tunnistaa ohjaimen
Maaperähengitysmäärityksissä voidaan käyttää kahdenlaisia pulloja. Tehokkaasti hengittävän maaperän (tuottaa runsaasti hiilidioksidia) määrityksiin suositellaan MG1.0-pulloa, jonka laaja suuaukko (halkaisijaltaan noin 100 mm) mahdollistaa suuremmat hiilidioksidin absorptioastiat, joiden avulla hiilidioksidipitoisuus voidaan määrittää kvantitatiivisesti.