  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
vaa-at
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/28/18374028.jpg
Valikoimiimme kuuluu laaja valikoima vaakoja mekaanisista vaihtoehdoista kosteussuojattuihin digitaalisiin vaakoihin. Vaa’at voivat olla kalibroitavissa sisäisellä tai ulkoisella kalibrointipunnuksella. Tämän lisäksi vaakoihin on saatavissa lisälaitteita, kuten tulostimia, tiheydenmäärityskittejä, ladattavia akkuja ja staattisen sähkön poistajia, eli ionisaattoreita.
· Teollisuusvaaka voi olla pöytävaaka tai lattiavaaka ja niiden punnituskapasiteetti yltää jopa tuhansiin kilogrammoihin
· Tarkkuusvaaka: luettavuus 1 - 0,001 g
· Analyysivaaka: luettavuus 0,1 mg
· Puolimikrovaaka: luettavuus 0,01 mg
· Mikrovaaka: luettavuus 0,001 mg
· Ultramikrovaaka: luettavuus 0,1 µg
· Kosteuspitoisuusvaaka tunnetaan myös nimellä kosteusanalysaattori ja voi toimia halogeeni- tai infrapunakuivaimella
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"99"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Edulliset elektroniset vaa'at opetuskäyttöön.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   A robust, reliable series of balances for a wide range of applications in the laboratory but also for general industrial use.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mallissa yhdistyvät yksinkertainen lusikka ja vaaka, näytteet voi mitata nopeasti ja tarkasti. Soveltuu erinomaisesti elintarvike- ja eläinlääketietee...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Rugged, economical, balances that are ideal for educational establishments and laboratory use. A series that ranges from simple weighing to operation ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laboratory precision balances with 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   An economical range of reliable, high performance analytical balances.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These semi-micro balances with 5’’ colour touch screen display and built-in ioniser ensure accurate sample preparation. Static charges accumulate in d...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Balances analytiques de laboratoire avec écran tactile couleur 5 '' offrant des applications avancées et d‘importantes bases de données, pour le pesag...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 99
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Seuraava